Imprimer
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic Acid
OR471316-1G OR471316-5G
APOSOR471316-1GEA 306 EUR
APOSOR471316-1G APOSOR471316-5G
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 143.184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28716068
Numéro CAS: 1234836-32-8