Imprimer
7-Chloro-1-methyl-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471315-1G OR471315-250MG
APOSOR471315-1GEA 1120 EUR
APOSOR471315-1G APOSOR471315-250MG
7-Chloro-1-methyl-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
7-Chloro-1-methyl-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Formule: C₉H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28501517
Numéro CAS: 69099-05-4