Imprimer
(S)-2-Phenylpropanal
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471313-1G OR471313-250MG
APOSOR471313-1GEA 855 EUR
APOSOR471313-1G APOSOR471313-250MG
(S)-2-Phenylpropanal
(S)-2-Phenylpropanal
Formule: C₉H₁₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24673692
Numéro CAS: 33530-47-1