Imprimer
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR471309-250MG OR471309-1G
APOSOR471309-250MGEA 397 EUR
APOSOR471309-250MG APOSOR471309-1G
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formule: C₈H₈N₂O·ClH
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD23703073
Numéro CAS: 1956341-07-3