Imprimer
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic Acid Pinacol Ester
OR471308-1G OR471308-250MG OR471308-5G
APOSOR471308-1GEA 292 EUR
APOSOR471308-1G APOSOR471308-250MG APOSOR471308-5G
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₆BNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384175
Numéro CAS: 706820-95-3