D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-D-3-Me-Val-OMe·HCl, (R)-Methyl 2-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride
Formule:
C₇H₁₅NO₂·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11113177 Numéro CAS: 167223-43-0 |