Imprimer
2-Cyano-3-(2-thienyl)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471305-1G OR471305-250MG
APOSOR471305-1GEA 601 EUR
APOSOR471305-1G APOSOR471305-250MG
2-Cyano-3-(2-thienyl)propanoic acid
2-Cyano-3-(2-thienyl)propanoic acid
Formule: C₈H₇NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11593004
Numéro CAS: 148674-60-6