Imprimer
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471303-1G OR471303-250MG
APOSOR471303-1GEA 601 EUR
APOSOR471303-1G APOSOR471303-250MG
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991921
Numéro CAS: 3780-41-4