1-[2-(Methylsulphonyl)ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₂₂BNO₅S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26394375 Numéro CAS: 1083168-89-1 |