Imprimer
6-Phenylmorpholin-3-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471184-1G OR471184-250MG
APOSOR471184-1GEA 1010 EUR
APOSOR471184-1G APOSOR471184-250MG
6-Phenylmorpholin-3-one
6-Phenylmorpholin-3-one
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 177.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781033
Numéro CAS: 5493-95-8