Imprimer
Methyl 2-(2-Cyano-4-hydroxyphenyl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471181-1G OR471181-250MG
APOSOR471181-1GEA 1540 EUR
APOSOR471181-1G APOSOR471181-250MG
Methyl 2-(2-Cyano-4-hydroxyphenyl)acetate
Methyl 2-(2-Cyano-4-hydroxyphenyl)acetate
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399075
Numéro CAS: 1261559-90-3