Imprimer
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethane-1,2-diamine
OR471166-5G OR471166-1G
APOSOR471166-5GEA 916 EUR
APOSOR471166-5G APOSOR471166-1G
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₄Cl₂N₂
Poids moléculaire: 281.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05150371
Numéro CAS: 86212-34-2