Imprimer
Methyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471146-1G OR471146-5G
APOSOR471146-1GEA 67.2 EUR
APOSOR471146-1G APOSOR471146-5G
Methyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)acetate
Methyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)acetate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255863
Numéro CAS: 1234217-58-3