Imprimer
2-Ethoxy-4-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471120-1G OR471120-5G
APOSOR471120-1GEA 306 EUR
APOSOR471120-1G APOSOR471120-5G
2-Ethoxy-4-nitropyridine
2-Ethoxy-4-nitropyridine
Formule: C₇H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13181671
Numéro CAS: 1187732-70-2