Imprimer
3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471100-100G OR471100-25G OR471100-5G
APOSOR471100-100GEA 1540 EUR
APOSOR471100-100G APOSOR471100-25G APOSOR471100-5G
3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenol
3,6-Dimethyl-2,4-dinitrophenol
Formule: C₈H₈N₂O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01741407
Numéro CAS: 15968-56-6