Imprimer
4-Bromo-7-methylindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Bromo-7-methyl-1H-indole
OR471099-1G OR471099-250MG
APOSOR471099-1GEA 133 EUR
APOSOR471099-1G APOSOR471099-250MG
4-Bromo-7-methylindole
4-Bromo-7-methylindole
Formule: C₉H₈BrN
Poids moléculaire: 210.071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272256
Numéro CAS: 936092-87-4