4-(Bromomethyl)quinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₈BrN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09953523 Numéro CAS: 5632-16-6 |