Imprimer
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR471090-1G OR471090-250MG OR471090-5G
APOSOR471090-1GEA 601 EUR
APOSOR471090-1G APOSOR471090-250MG APOSOR471090-5G
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formule: C₉H₇NO₄
Poids moléculaire: 193.156 g/mol
Point de fusion: 186…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20642581
Numéro CAS: 34173-06-3