Imprimer
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471082-5G OR471082-1G
APOSOR471082-5GEA 0 EUR
APOSOR471082-5G APOSOR471082-1G
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
3-Chloro-4'-hydroxypropiophenone
Formule: C₉H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393259
Numéro CAS: 7182-38-9