Imprimer
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471080-5G OR471080-1G
APOSOR471080-5GEA 986 EUR
APOSOR471080-5G APOSOR471080-1G
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27949767
Numéro CAS: 34849-51-9