Imprimer
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471078-5G OR471078-1G
APOSOR471078-5GEA 1120 EUR
APOSOR471078-5G APOSOR471078-1G
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
2-Bromo-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23705610
Numéro CAS: 861668-41-9