Imprimer
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-5-cyanonicotinic Acid
OR471009-1G OR471009-250MG OR471009-5G
APOSOR471009-1GEA 713 EUR
APOSOR471009-1G APOSOR471009-250MG APOSOR471009-5G
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
6-Chloro-5-cyanonicotinic acid
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585457
Numéro CAS: 1206969-20-1