Imprimer
3-Ethoxy-5-methylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR471007-1G OR471007-250MG OR471007-5G
APOSOR471007-1GEA 459 EUR
APOSOR471007-1G APOSOR471007-250MG APOSOR471007-5G
3-Ethoxy-5-methylbenzoic acid
3-Ethoxy-5-methylbenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27940681
Numéro CAS: 500901-64-4