Imprimer
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-4-isopropoxybenzoic Acid
OR470995-1G OR470995-5G
APOSOR470995-1GEA 256 EUR
APOSOR470995-1G APOSOR470995-5G
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
2-Chloro-4-isopropoxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17256599
Numéro CAS: 334018-32-5