Imprimer
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470994-1G OR470994-5G
APOSOR470994-1GEA 306 EUR
APOSOR470994-1G APOSOR470994-5G
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₁ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14652993
Numéro CAS: 856165-89-4