2-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₁ClO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD17256604 Numéro CAS: 1237084-18-2 |