Imprimer
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470991-1G OR470991-5G
APOSOR470991-1GEA 0 EUR
APOSOR470991-1G APOSOR470991-5G
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
2-(1-Pyrazolyl)benzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086188
Numéro CAS: 741717-59-9