Ethyl 2-(Ethylsulphonyl)acetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₂O₄S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12171498 Numéro CAS: 29771-85-5 |