Imprimer
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 9-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-amine
OR470947-1G OR470947-250MG OR470947-5G
APOSOR470947-1GEA 140 EUR
APOSOR470947-1G APOSOR470947-250MG APOSOR470947-5G
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213333
Numéro CAS: 7306-67-4