Imprimer
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470944-1G OR470944-250MG
APOSOR470944-1GEA 2020 EUR
APOSOR470944-1G APOSOR470944-250MG
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
2-Methyl-3-(methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28009326
Numéro CAS: 1313617-69-4