Imprimer
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR470934-1G OR470934-250MG
APOSOR470934-1GEA 433 EUR
APOSOR470934-1G APOSOR470934-250MG
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257309
Numéro CAS: 1020576-70-8