Imprimer
3'-(Chloromethyl)-2,6-dimethyl-4-[3-(methylsulphonyl)propoxy]biphenyl
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470893-1G OR470893-250MG OR470893-5G
APOSOR470893-1GEA 1220 EUR
APOSOR470893-1G APOSOR470893-250MG APOSOR470893-5G
3'-(Chloromethyl)-2,6-dimethyl-4-[3-(methylsulphonyl)propoxy]biphenyl
3'-(Chloromethyl)-2,6-dimethyl-4-[3-(methylsulphonyl)propoxy]biphenyl
Formule: C₁₉H₂₃ClO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27959537
Numéro CAS: 1394138-49-8