Imprimer
1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR470879-1G OR470879-5G
APOSOR470879-1GEA 0 EUR
APOSOR470879-1G APOSOR470879-5G
1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone
1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 124…125 °C (12 mm Hg)
Point de fusion: 44509 °C
Densité: 1,105 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03792883
Numéro CAS: 90-63-1