5-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₅NO₄ Poids moléculaire: 155.108 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16659014 Numéro CAS: 76470-35-4 |