4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₄O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD24501863 Numéro CAS: 1333231-02-9 |