Methyl 2-(1-Boc-4-piperidylidene)-2-(Cbz-amino)acetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₁H₂₈N₂O₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD23702003 Numéro CAS: 313491-20-2 |