Imprimer
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR470823-5G OR470823-1G
APOSOR470823-5GEA 804 EUR
APOSOR470823-5G APOSOR470823-1G
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Methyl 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylate
Formule: C₇H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203714
Numéro CAS: 86971-83-7