Imprimer
3-Bromo-2H-pyran-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470812-1G OR470812-250MG
APOSOR470812-1GEA 1840 EUR
APOSOR470812-1G APOSOR470812-250MG
3-Bromo-2H-pyran-2-one
3-Bromo-2H-pyran-2-one
Formule: C₅H₃BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318382
Numéro CAS: 19978-32-6