Imprimer
4-Chloro-2,2-dimethylbutanoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470810-5G OR470810-1G
APOSOR470810-5GEA 3570 EUR
APOSOR470810-5G APOSOR470810-1G
4-Chloro-2,2-dimethylbutanoyl chloride
4-Chloro-2,2-dimethylbutanoyl chloride
Formule: C₆H₁₀Cl₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19235022
Numéro CAS: 53840-39-4