Imprimer
4-Chlorohexanoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470809-5G OR470809-1G
APOSOR470809-5GEA 804 EUR
APOSOR470809-5G APOSOR470809-1G
4-Chlorohexanoyl chloride
4-Chlorohexanoyl chloride
Formule: C₆H₁₀Cl₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20622929
Numéro CAS: 99585-00-9