Imprimer
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470793-1G OR470793-5G
APOSOR470793-1GEA 397 EUR
APOSOR470793-1G APOSOR470793-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-methoxyphenyl]acetic acid
Formule: C₁₃H₁₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27500646
Numéro CAS: 2006277-90-1