Imprimer
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470790-1G OR470790-5G
APOSOR470790-1GEA 397 EUR
APOSOR470790-1G APOSOR470790-5G
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
2-[3-(tert-Butoxy)-4-ethoxyphenyl]acetic acid
Formule: C₁₄H₂₀O₄
Poids moléculaire: 252.306 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27500648
Numéro CAS: 2006277-20-7