Imprimer
N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR470784-1G OR470784-5G
APOSOR470784-1GEA 337 EUR
APOSOR470784-1G APOSOR470784-5G
N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
N-Ethylcyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11099458
Numéro CAS: 672302-35-1