5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₄BrClO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11877832 Numéro CAS: 1194375-29-5 |