Imprimer
5-Bromo-2-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470776-1G OR470776-250MG OR470776-5G
APOSOR470776-1GEA 0 EUR
APOSOR470776-1G APOSOR470776-250MG APOSOR470776-5G
5-Bromo-2-methylquinoline
5-Bromo-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189490
Numéro CAS: 54408-52-5