Imprimer
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470775-5G OR470775-1G
APOSOR470775-5GEA 184 EUR
APOSOR470775-5G APOSOR470775-1G
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
5,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₉N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01051014
Numéro CAS: 90349-23-8