Imprimer
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470762-1G OR470762-5G
APOSOR470762-1GEA 0 EUR
APOSOR470762-1G APOSOR470762-5G
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
3-(Chloromethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClN·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441425
Numéro CAS: 56669-84-2