Imprimer
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR470760-5G OR470760-250MG OR470760-1G
APOSOR470760-5GEA 0 EUR
APOSOR470760-5G APOSOR470760-250MG APOSOR470760-1G
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
Formule: C₈H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18397253
Numéro CAS: 1261454-85-6