Imprimer
2-(Aminomethyl)benzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR470756-250MG OR470756-1G
APOSOR470756-250MGEA 306 EUR
APOSOR470756-250MG APOSOR470756-1G
2-(Aminomethyl)benzoxazole
2-(Aminomethyl)benzoxazole
Formule: C₈H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03990563
Numéro CAS: 101333-98-6