2-Bromo-4,6-dimethoxybenzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉BrO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11110636 Numéro CAS: 81574-69-8 |